1-tert-Butylpiperidin-4-ol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909288-1G
OR909288-5G
APOSOR909288-1GEA
304
CHF
APOSOR909288-1G
APOSOR909288-5G
1-tert-Butylpiperidin-4-ol 96%
1-tert-Butylpiperidin-4-ol
Formel:
C₉H₁₉NO MW: 157,253 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03064901 CAS-Nummer: 5382-30-9 |