1-(2-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909253-5G
APOSOR909253-5GEA
173
CHF
APOSOR909253-5G
1-(2-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-(2-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel:
C₁₀H₉ClO₂ MW: 196,63 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07374435 CAS-Nummer: 122143-19-5 |