(Z)-3-Cyclopropylbut-2-enoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909195-1G OR909195-5G
APOSOR909195-1GEA 262 CHF
APOSOR909195-1G APOSOR909195-5G
(Z)-3-Cyclopropylbut-2-enoic acid 98%
(Z)-3-Cyclopropylbut-2-enoic acid
Formel: C₇H₁₀O₂
MW: 126,153 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12756435
CAS-Nummer: 766-68-7