5-Ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909141-1G
OR909141-5G
APOSOR909141-1GEA
262
CHF
APOSOR909141-1G
APOSOR909141-5G
5-Ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 98%
5-Ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formel:
C₁₁H₁₂O MW: 160,212 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09261011 CAS-Nummer: 4600-82-2 |