2-Amino-5-(p-tolyl)thiazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(p-Tolyl)thiazol-2-amine
OR909075-1G OR909075-250MG
APOSOR909075-1GEA 348 CHF
APOSOR909075-1G APOSOR909075-250MG
2-Amino-5-(p-tolyl)thiazole 98%
2-Amino-5-(p-tolyl)thiazole
Formel: C₁₀H₁₀N₂S
MW: 190,265 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00858269
CAS-Nummer: 73040-54-7