Methyl 5-cyclopropylpyrazole-4-carboxylate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 5-cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR909061-1G
OR909061-25G
OR909061-5G
APOSOR909061-1GEA
69.6
CHF
APOSOR909061-1G
APOSOR909061-25G
APOSOR909061-5G
Methyl 5-cyclopropylpyrazole-4-carboxylate 96%
Methyl 5-cyclopropylpyrazole-4-carboxylate
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ MW: 166,177 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11855888 CAS-Nummer: 1150164-05-8 |