Methyl 2-amino-4-cyclopropylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909027-10G
OR909027-1G
OR909027-5G
APOSOR909027-10GEA
905
CHF
APOSOR909027-10G
APOSOR909027-1G
APOSOR909027-5G
Methyl 2-amino-4-cyclopropylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Methyl 2-amino-4-cyclopropylpyrimidine-5-carboxylate
Formel:
C₉H₁₁N₃O₂ MW: 193,203 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11855863 CAS-Nummer: 1133115-42-0 |