2-Amino-3'-bromoacetophenone hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR909021-1G
OR909021-5G
APOSOR909021-1GEA
314
CHF
APOSOR909021-1G
APOSOR909021-5G
2-Amino-3'-bromoacetophenone hydrochloride 97%
2-Amino-3'-bromoacetophenone hydrochloride
Formel:
C₈H₈BrNO·ClH Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00193063 CAS-Nummer: 61858-39-7 |