2-Isopropoxy-5-methylpyridine-3-boronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908561-1G
OR908561-5G
APOSOR908561-1GEA
262
CHF
APOSOR908561-1G
APOSOR908561-5G
2-Isopropoxy-5-methylpyridine-3-boronic acid 98%
2-Isopropoxy-5-methylpyridine-3-boronic acid
Formel:
C₉H₁₄BNO₃ MW: 195,023 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19237189 CAS-Nummer: 2096337-70-9 |