B-(3-Ethynylphenyl)-boronic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908494-1G OR908494-5G
APOSOR908494-1GEA 145 CHF
APOSOR908494-1G APOSOR908494-5G
B-(3-Ethynylphenyl)-boronic acid 96%
B-(3-Ethynylphenyl)-boronic acid
Formel: C₈H₇BO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17677372
CAS-Nummer: 1189127-05-6