4-(2-Pyridyl)phenylboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Pyridin-2-yl)phenylboronic acid, (4-(Pyridin-2-yl)phenyl)boronic acid
OR908412-1G OR908412-5G
APOSOR908412-1GEA 88.9 CHF
APOSOR908412-1G APOSOR908412-5G
4-(2-Pyridyl)phenylboronic acid 95%
4-(2-Pyridyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₀BNO₂
MW: 199,014 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17013972
CAS-Nummer: 170230-27-0