5-(Methoxycarbonyl)furan-2-boronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (5-(Methoxycarbonyl)furan-2-yl)boronic acid
OR908408-1G OR908408-250MG
APOSOR908408-1GEA 122 CHF
APOSOR908408-1G APOSOR908408-250MG
5-(Methoxycarbonyl)furan-2-boronic acid 95%
5-(Methoxycarbonyl)furan-2-boronic acid
Formel: C₆H₇BO₅
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16660203
CAS-Nummer: 876189-20-7