(6-Cyclopropylpyridin-3-yl)boronic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908405-100MG
OR908405-1G
OR908405-250MG
APOSOR908405-100MGEA
114
CHF
APOSOR908405-100MG
APOSOR908405-1G
APOSOR908405-250MG
(6-Cyclopropylpyridin-3-yl)boronic acid ≥98%
(6-Cyclopropylpyridin-3-yl)boronic acid
Formel:
C₈H₁₀BNO₂ MW: 162,982 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18255555 CAS-Nummer: 1253055-87-6 |