(3-Cyclohexylpropyl)boronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908380-1G OR908380-5G
APOSOR908380-1GEA 244 CHF
APOSOR908380-1G APOSOR908380-5G
(3-Cyclohexylpropyl)boronic acid 95%
(3-Cyclohexylpropyl)boronic acid
Formel: C₉H₁₉BO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06212395
CAS-Nummer: 1498314-72-9