(5-Bromobenzofuran-2-yl)boronic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908307-1G
APOSOR908307-1GEA
144
CHF
APOSOR908307-1G
(5-Bromobenzofuran-2-yl)boronic acid ≥98%
(5-Bromobenzofuran-2-yl)boronic acid
Formel:
C₈H₆BBrO₃ MW: 240,846 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06801726 CAS-Nummer: 331833-99-9 |