2-(Cyclohexylethyl)boronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908303-1G OR908303-250MG
APOSOR908303-1GEA 401 CHF
APOSOR908303-1G APOSOR908303-250MG
2-(Cyclohexylethyl)boronic acid 95%
2-(Cyclohexylethyl)boronic acid
Formel: C₈H₁₇BO₂
MW: 156,03 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06212462
CAS-Nummer: 105869-43-0