5-Methoxy-2-methylphenylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908297-1G
OR908297-250MG
APOSOR908297-1GEA
233
CHF
APOSOR908297-1G
APOSOR908297-250MG
5-Methoxy-2-methylphenylboronic acid 98%
5-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
Formel:
C₈H₁₁BO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03425973 CAS-Nummer: 617689-07-3 |