2-Morpholinopyridin-4-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908236-100MG
OR908236-1G
OR908236-250MG
APOSOR908236-100MGEA
142
CHF
APOSOR908236-100MG
APOSOR908236-1G
APOSOR908236-250MG
2-Morpholinopyridin-4-amine 98%
2-Morpholinopyridin-4-amine
Formel:
C₉H₁₃N₃O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02945666 CAS-Nummer: 35980-77-9 |