Benzyl 3-chloropropanoate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908220-1G OR908220-5G
APOSOR908220-1GEA 174 CHF
APOSOR908220-1G APOSOR908220-5G
Benzyl 3-chloropropanoate 96%
Benzyl 3-chloropropanoate
Formel: C₁₀H₁₁ClO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20542317
CAS-Nummer: 6282-07-1