4-Bromo-3-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR908216-1G
OR908216-250MG
APOSOR908216-1GEA
351
CHF
APOSOR908216-1G
APOSOR908216-250MG
4-Bromo-3-(hydroxymethyl)benzoic acid 97%
4-Bromo-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₇BrO₃ MW: 231,043 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16249537 CAS-Nummer: 790230-04-5 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)