2-Chloro-5-methylbenzaldehyde 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908207-10G
OR908207-1G
OR908207-5G
APOSOR908207-10GEA
602
CHF
APOSOR908207-10G
APOSOR908207-1G
APOSOR908207-5G
2-Chloro-5-methylbenzaldehyde 96%
2-Chloro-5-methylbenzaldehyde
Formel:
C₈H₇ClO MW: 154,594 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12025212 CAS-Nummer: 14966-09-7 |