4-Cyano-N-methylbenzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908189-1G
OR908189-5G
APOSOR908189-1GEA
262
CHF
APOSOR908189-1G
APOSOR908189-5G
4-Cyano-N-methylbenzamide 98%
4-Cyano-N-methylbenzamide
Formel:
C₉H₈N₂O MW: 160,173 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03550597 CAS-Nummer: 36268-62-9 |