Ethyl 2-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908187-1G OR908187-5G
APOSOR908187-1GEA 262 CHF
APOSOR908187-1G APOSOR908187-5G
Ethyl 2-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)acetate 95%
Ethyl 2-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)acetate
Formel: C₇H₁₁NO₄
MW: 173,167 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11189498
CAS-Nummer: 75125-24-5