Methyl 3-(acetyloxy)benzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908186-1G OR908186-5G
APOSOR908186-1GEA 297 CHF
APOSOR908186-1G APOSOR908186-5G
Methyl 3-(acetyloxy)benzoate 98%
Methyl 3-(acetyloxy)benzoate
Formel: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194.184 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00092814
CAS-Nummer: 24781-23-5