3-(Oxolan-2-ylmethoxy)propanenitrile 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908150-10G OR908150-1G OR908150-5G
APOSOR908150-10GEA 1210 CHF
APOSOR908150-10G APOSOR908150-1G APOSOR908150-5G
3-(Oxolan-2-ylmethoxy)propanenitrile 96%
3-(Oxolan-2-ylmethoxy)propanenitrile
Formel: C₈H₁₃NO₂
MW: 155.194 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00466610
CAS-Nummer: 5338-10-3