1-Methylpyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR908133-1G OR908133-250MG OR908133-5G
APOSOR908133-1GEA 131 CHF
APOSOR908133-1G APOSOR908133-250MG APOSOR908133-5G
1-Methylpyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
1-Methylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₁₁NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09055221
CAS-Nummer: 412281-11-9