Methyl 2-(benzyloxy)acetate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908129-1G OR908129-250MG OR908129-5G
APOSOR908129-1GEA 34.4 CHF
APOSOR908129-1G APOSOR908129-250MG APOSOR908129-5G
Methyl 2-(benzyloxy)acetate 98%
Methyl 2-(benzyloxy)acetate
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11174673
CAS-Nummer: 31600-43-8