1-(4-Chlorophenyl)cyclopropane-1-carboxamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908122-1G
OR908122-5G
APOSOR908122-1GEA
227
CHF
APOSOR908122-1G
APOSOR908122-5G
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropane-1-carboxamide 98%
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropane-1-carboxamide
Formel:
C₁₀H₁₀ClNO MW: 195.646 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10671794 CAS-Nummer: 133284-47-6 |