2-Hydroxy-3-methyl-2-phenylbutanoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908116-1G
OR908116-250MG
APOSOR908116-1GEA
688
CHF
APOSOR908116-1G
APOSOR908116-250MG
2-Hydroxy-3-methyl-2-phenylbutanoic acid 98%
2-Hydroxy-3-methyl-2-phenylbutanoic acid
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ MW: 194,227 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00021679 CAS-Nummer: 15879-60-4 |