3-Bromo-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR908106-1G
OR908106-250MG
APOSOR908106-1GEA
156
CHF
APOSOR908106-1G
APOSOR908106-250MG
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 98%
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formel:
C₈H₆BrNO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09907613 CAS-Nummer: 90110-98-8 |