N-(3-Cyanophenyl)cyclopropanecarboxamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908089-1G OR908089-5G
APOSOR908089-1GEA 227 CHF
APOSOR908089-1G APOSOR908089-5G
N-(3-Cyanophenyl)cyclopropanecarboxamide 95%
N-(3-Cyanophenyl)cyclopropanecarboxamide
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186,21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03159449
CAS-Nummer: 101946-36-5