1-(Carboxymethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908073-1G OR908073-250MG
APOSOR908073-1GEA 967 CHF
APOSOR908073-1G APOSOR908073-250MG
1-(Carboxymethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 95%
1-(Carboxymethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₄O₄
MW: 186,205 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04037521
CAS-Nummer: 67950-95-2