3-Chloro-2-ethylbenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908057-1G OR908057-250MG
APOSOR908057-1GEA 688 CHF
APOSOR908057-1G APOSOR908057-250MG
3-Chloro-2-ethylbenzoic acid 95%
3-Chloro-2-ethylbenzoic acid
Formel: C₉H₉ClO₂
MW: 184.62 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18410965
CAS-Nummer: 67648-15-1