Methyl 5-chloro-2-methylbenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908056-25G
OR908056-5G
APOSOR908056-25GEA
275
CHF
APOSOR908056-25G
APOSOR908056-5G
Methyl 5-chloro-2-methylbenzoate 98%
Methyl 5-chloro-2-methylbenzoate
Formel:
C₉H₉ClO₂ MW: 184,62 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09831993 CAS-Nummer: 99585-13-4 |