4-Cyano-N,N-dimethylbenzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908026-1G OR908026-250MG OR908026-5G
APOSOR908026-1GEA 479 CHF
APOSOR908026-1G APOSOR908026-250MG APOSOR908026-5G
4-Cyano-N,N-dimethylbenzamide 98%
4-Cyano-N,N-dimethylbenzamide
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,199 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07186293
CAS-Nummer: 24167-50-8