Methyl 3-(methylcarbamoyl)benzoate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908023-1G
OR908023-5G
APOSOR908023-1GEA
193
CHF
APOSOR908023-1G
APOSOR908023-5G
Methyl 3-(methylcarbamoyl)benzoate 96%
Methyl 3-(methylcarbamoyl)benzoate
Formel:
C₁₀H₁₁NO₃ MW: 193,199 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09234741 CAS-Nummer: 23668-00-0 |