4-(Acetamidomethyl)benzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907934-1G OR907934-5G
APOSOR907934-1GEA 323 CHF
APOSOR907934-1G APOSOR907934-5G
4-(Acetamidomethyl)benzoic acid 98%
4-(Acetamidomethyl)benzoic acid
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193.199 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06655692
CAS-Nummer: 1205-58-9