3-Hydroxynaphthalene-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Hydroxy-2-naphthaldehyde
OR907899-100MG OR907899-1G OR907899-250MG
APOSOR907899-100MGEA 105 CHF
APOSOR907899-100MG APOSOR907899-1G APOSOR907899-250MG
3-Hydroxynaphthalene-2-carbaldehyde 95%
3-Hydroxynaphthalene-2-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₈O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00079346
CAS-Nummer: 581-71-5