Methyl 2,6-dimethylbenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907888-1G
OR907888-5G
APOSOR907888-1GEA
74.9
CHF
APOSOR907888-1G
APOSOR907888-5G
Methyl 2,6-dimethylbenzoate 98%
Methyl 2,6-dimethylbenzoate
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06203721 CAS-Nummer: 14920-81-1 |