2-Isopropoxy-2-phenylacetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907836-1G
OR907836-250MG
APOSOR907836-1GEA
479
CHF
APOSOR907836-1G
APOSOR907836-250MG
2-Isopropoxy-2-phenylacetic acid 97%
2-Isopropoxy-2-phenylacetic acid
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ MW: 194.227 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16661867 CAS-Nummer: 5394-87-6 |