Methyl 5-hydroxy-3-methylbenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 3-hydroxy-5-Methylbenzoate
OR907668-1G
OR907668-250MG
APOSOR907668-1GEA
993
CHF
APOSOR907668-1G
APOSOR907668-250MG
Methyl 5-hydroxy-3-methylbenzoate 95%
Methyl 5-hydroxy-3-methylbenzoate
Formel:
C₉H₁₀O₃ MW: 166,174 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11007825 CAS-Nummer: 2615-71-6 |