(E)-3-Iodoacrylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907662-10G OR907662-1G OR907662-5G
APOSOR907662-10GEA 1210 CHF
APOSOR907662-10G APOSOR907662-1G APOSOR907662-5G
(E)-3-Iodoacrylic acid 97%
(E)-3-Iodoacrylic acid
Formel: C₃H₃IO₂
MW: 197.959 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09265244
CAS-Nummer: 6372-02-7