Isopropyl 3-cyanobenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907618-1G
OR907618-5G
APOSOR907618-1GEA
262
CHF
APOSOR907618-1G
APOSOR907618-5G
Isopropyl 3-cyanobenzoate 98%
Isopropyl 3-cyanobenzoate
Formel:
C₁₁H₁₁NO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19981536 CAS-Nummer: 110893-37-3 |