5-tert-butyl-2,3-dihydroinden-1-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(tert-Butyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR907598-25G OR907598-5G
APOSOR907598-25GEA 436 CHF
APOSOR907598-25G APOSOR907598-5G
5-tert-butyl-2,3-dihydroinden-1-one 98%
5-tert-butyl-2,3-dihydroinden-1-one
Formel: C₁₃H₁₆O
MW: 188,266 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09033195
CAS-Nummer: 4600-86-6