1-Propylpyrazole-4-boronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907482-1G
OR907482-5G
APOSOR907482-1GEA
0
CHF
APOSOR907482-1G
APOSOR907482-5G
1-Propylpyrazole-4-boronic acid 97%
1-Propylpyrazole-4-boronic acid
Formel:
C₆H₁₁BN₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11504862 CAS-Nummer: 847818-57-9 |