(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)boronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Phenyl-d5-boronic acid
OR907458-1G
OR907458-5G
APOSOR907458-1GEA
201
CHF
APOSOR907458-1G
APOSOR907458-5G
(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)boronic acid 98%
(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)boronic acid
Formel:
C₆H₂BD₅O₂ MW: 126,96 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02093711 CAS-Nummer: 215527-70-1 |