2-Ethoxy-6-methoxyphenylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907393-10G OR907393-1G OR907393-5G
APOSOR907393-10GEA 905 CHF
APOSOR907393-10G APOSOR907393-1G APOSOR907393-5G
2-Ethoxy-6-methoxyphenylboronic acid 98%
2-Ethoxy-6-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₉H₁₃BO₄
MW: 196,008 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28024840
CAS-Nummer: 2377606-71-6