N-tert-Butylpiperidine-4-carboxamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907366-1G OR907366-250MG
APOSOR907366-1GEA 688 CHF
APOSOR907366-1G APOSOR907366-250MG
N-tert-Butylpiperidine-4-carboxamide 98%
N-tert-Butylpiperidine-4-carboxamide
Formel: C₁₀H₂₀N₂O
MW: 184,279 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06739717
CAS-Nummer: 86542-86-1