1-Ethyl-1H-pyrazol-5-ylboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (1-Ethyl-1H-pyrazol-5-yl)boronic acid
OR907353-5G
APOSOR907353-5GEA 230 CHF
APOSOR907353-5G
1-Ethyl-1H-pyrazol-5-ylboronic acid 95%
1-Ethyl-1H-pyrazol-5-ylboronic acid
Formel: C₅H₉BN₂O₂
MW: 139,948 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03419491
CAS-Nummer: 1095080-54-8