2-Ethoxy-3-methylpyridine-5-boronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(6-Ethoxy-5-methylpyridin-3-yl)boronic acid
OR907323-1G
OR907323-5G
APOSOR907323-1GEA
152
CHF
APOSOR907323-1G
APOSOR907323-5G
2-Ethoxy-3-methylpyridine-5-boronic acid 98%
2-Ethoxy-3-methylpyridine-5-boronic acid
Formel:
C₈H₁₂BNO₃ MW: 180,997 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13181608 CAS-Nummer: 1451391-77-7 |